ContactUsLinkComponent
Sticktåliga handskar, HyFlex® 70-215 / 70-225
Sticktåliga handskar, HyFlex® 70-215 / 70-225
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Sticktåliga handskar, HyFlex® 70-215 / 70-225
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-3563
  • 112-3560
  • 112-3561
  • 112-3562
  • 112-3559
  • 112-3556
  • 112-3557
  • 112-3558
  • Modell:
  • 70-225
  • 70-225
  • 70-225
  • 70-225
  • 70-215
  • 70-215
  • 70-215
  • 70-215
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Fodermaterial:
  • Kevlar®
  • Kevlar®
  • Kevlar®
  • Kevlar®
  • Kevlar®
  • Kevlar®
  • Kevlar®
  • Kevlar®
  • Mätare:
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • Kragmodell:
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • EN standard:
  • EN 388:2016 (144XD), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (144XD), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (144XD), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (144XD), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (144XB), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (144XB), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (144XB), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (144XB), EN 407 (X1XXXX)
Specifications