Värmeskyddshandskar, Topfire Kermel®
Catalog # 112-1077
Supplier: HONEYWELL SAFETY
Specifications
- Handskstorlek:10
- Ej handspecifika/handspecifika:Ej handspecifika
- Engångs/Återanvändbar:Återanvändbar
- Färg:Grön/grå
- Längd:370 mm
- Seq:02
- Tjocklek:1,1 - 1,5 mm
- EN standard:EN 388:2016 (3X43E), EN 407 (4443XX)
- Fodermaterial:Canvas
- Förp.:1 PAIR
Specifications
About this item
Gloves made from boucle Kermel® (1300 g/m²) with Canvas lining.
- Kanvasfodrad handflata och handrygg
- Tumstygnen förstärkta med Kevlar®-fleece
- Delad läderkrage, längd 130 mm
- Tål upp till 500 °C
Ideal for use in foundries and glassmaking industries.
Certifications: EN 388:2016 (3X43E), EN 407 (4443XX), Cat. III