Innerhandskar, BCR™
Leverantör: BERKSHIRE
Certifikat
Om denna produkt
Continuous-filament knitted, these ambidextrous polyester gloves provide protection and comfort during extended wear. Ideal under latex, PVC, or other outer gloves to absorb perspiration from hands during periods of extended wear.
- Sömlös design som förhindrar att de repas upp och avger oönskade partiklar i kritiska miljöer
- Tvättbara
- Den bekväma halvfingerdesign ger mer smidighet än innerhandskar med hela fingrar och har minskade maskrader i finger och krage
- Helfingermodellen ger fullständigt skydd mot irritation från latex- och PVC-handskar
Specifikationer
- Catalog No:
- 115-0537
- 112-0616
- 112-3344
- 112-0532
- Ej handspecifika/handspecifika:
- Ej handspecifika
- Ej handspecifika
- Ej handspecifika
- Ej handspecifika
- Engångs/Återanvändbar:
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar