Handskar, AlphaTec® 08-352 / 08-354
Leverantör: Ansell
Certifikat
Om denna produkt
Neoprene gloves with exceptional flexibility, offer increased protection against a wide range of chemicals. 100% liquid proof, gloves feature a soft stretchy knit liner with no seams in the working area and added forearm protection.
- Mycket bra rörlighet och känslighet
- Utmärkt grepp om våta och hala föremål
- Mycket bekväma att använda - skyddar handen, absorberar transpiration och förhindrar skavsår
- Säkrare hantering och minskad trötthet i handen innebär ökad produktivitet
Typical applications include: Equipment repair & maintenance; filling, blending and charging of raw materials; transferring liquids and solids; loading and unloading of process equipment; cleaning furnaces, distillation pumps, valves or lines and crackers BTX process.
Colour: Green
EN 374 (AKL), EN 388 (3121), Cat. III; AQL 1,0
Certifications: EN ISO 374-1 Type A (AKLMNPT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (3121B), EN 407 (X1XXXX), Cat. III
Specifikationer
- Catalog No:
- 112-3747
- 112-0266
- 112-2156
- 112-0267
- 112-2157
- 112-2158
- Ej handspecifika/handspecifika:
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Engångs/Återanvändbar:
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Fodermaterial:
- Bomull
- Bomull
- Bomull
- Bomull
- Bomull
- Bomull
- Yta:
- Rough
- Rough
- Rough
- Rough
- Rough
- Rough
- Kragmodell:
- Kraghandske
- Kraghandske
- Kraghandske
- Kraghandske
- Kraghandske
- Kraghandske
- EN standard:
- EN ISO 374-1 Type A (AKLMNPT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (3121B), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1 Type A (AKLMNPT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (3121B), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1 Type A (AKLMNPT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (3121B), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1 Type A (AKLMNPT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (3121B), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1 Type A (AKLMNPT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (3121B), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1 Type A (AKLMNPT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (3121B), EN 407 (X1XXXX)