Handskar, kemikalieresistenta, AlphaTec® 29-500
Leverantör: Ansell
Certifikat
Om denna produkt
Dessa Anatomiskt utformade handskar erbjuder medelhögt skydd mot kemikalier, t ex syror, frätmedel, alkohol och många lösningsmedel.
- Mycket smidiga
- Idealiska för användning i kalla förhållanden - neoprenet behåller sin goda elasticitet
- Velouriserat fodermaterial: Mjukt, bekvämt och absorberande
Ideal for applications such as agriculture, chemical industry, cleaning, maintenance, refining oil and petrol.
Thickness: 0,75 mm
Colour: Black
EN 374 (AKL), kat. III, EN 388 (3121); AQL 0.65
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A); AQL 0.65
Specifikationer
- Catalog No:
- 112-2309
- 112-2310
- 112-1369
- 112-1373
- 112-2308
- Ej handspecifika/handspecifika:
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Engångs/Återanvändbar:
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Fodermaterial:
- Bomull
- Bomull
- Bomull
- Bomull
- Bomull
- Yta:
- Lozenge
- Lozenge
- Lozenge
- Lozenge
- Lozenge
- Kragmodell:
- Rak
- Rak
- Rak
- Rak
- Rak
- EN standard:
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A)