Handskar för olika ändamål, UltraNeo 341
Leverantör: MAPA
Certifikat
Om denna produkt
This neoprene glove features a smooth heavyweight rubber coating and provides chemical resistance against acids and aliphatic solvents.
- Bekvämt bomullsfoder av hög kvalitet, ger lång livslängd vid tungt, intensivt arbete
- Lång krage skyddar underarmen
- Slitstarka
Tjocklek: 1,45 mm
Färg: Svart
EN 388 (3221), EN 374 (ACJKL), EN 407 (X1XXXX); kat. III
Certifications: EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1 Type A (ACLMNS), EN 374-5, EN 407 (X1XXXX); Cat. III
Specifikationer
- Catalog No:
- 112-0672
- 112-0669
- 112-0671
- 112-0670
- Modell:
- UltraNeo 341
- UltraNeo 341
- UltraNeo 341
- UltraNeo 341
- Ej handspecifika/handspecifika:
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Engångs/Återanvändbar:
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Fodermaterial:
- Bomull
- Bomull
- Bomull
- Bomull
- Yta:
- Smooth
- Smooth
- Smooth
- Smooth
- Kragmodell:
- Sicksackskuren kant
- Sicksackskuren kant
- Sicksackskuren kant
- Sicksackskuren kant
- EN standard:
- EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1 Type A (ACLMNS), EN 374-5, EN 407 (X1XXXX)
- EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1 Type A (ACLMNS), EN 374-5, EN 407 (X1XXXX)
- EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1 Type A (ACLMNS), EN 374-5, EN 407 (X1XXXX)
- EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1 Type A (ACLMNS), EN 374-5, EN 407 (X1XXXX)