ContactUsLinkComponent
Handskar, JACKSON SAFETY* G40 Nitrile Coated
undefined
Handskar, JACKSON SAFETY* G40 Nitrile Coated
  • Catalog No:
  • 112-0649
  • 112-2574
  • 112-0650
  • 112-2573
  • 112-2575
  • Modell:
  • Nitrile Coated
  • Nitrile Coated
  • Nitrile Coated
  • Nitrile Coated
  • Nitrile Coated
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Fodermaterial:
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Yta:
  • Palm and fingertips coated
  • Palm and fingertips coated
  • Palm and fingertips coated
  • Palm and fingertips coated
  • Palm and fingertips coated
  • Mätare:
  • 15
  • 15
  • 15
  • 15
  • 15
  • Kragmodell:
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • EN standard:
  • EN 388 (4131), EN 1149-2
  • EN 388 (4131), EN 1149-2
  • EN 388 (4131), EN 1149-2
  • EN 388 (4131), EN 1149-2
  • EN 388 (4131), EN 1149-2
  • Antistatisk:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +