Handskar, kemikalieresistenta, AlphaTec® 02-100
: Ansell
These LLDPE laminated safety gloves have a five-layered design, protecting against a broad range of chemicals, meeting EN Type A chemical resistance standards and ensuring greater workplace safety.
- Tål de flesta kemikalier
- Inspekterade till 100%: Varje handske lufttryckstestas individuellt
- Enkla att ta på och bekväma att använda
Utmärkta för användning i laboratorier, inom bil-, flyg- och läkemedelsindustri, miljösanering samt allmän kemisk industri.
Ideal for use in Life Sciences, metal fabrication and chemical industries.
Colour: White
EN 374 (ABC), Cat. III, AQL 0.065
: SS-EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIMS), SS-EN ISO 374-5 VIRUS, Kat. III, AQL 0,065
- Catalog No:
- 112-1010
- 112-1011
- 112-0944
- 112-0945
- 112-1009
- 112-0946
- Ej handspecifika/handspecifika:
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Engångs/Återanvändbar:
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Kragmodell:
- Kraghandske
- Kraghandske
- Kraghandske
- Kraghandske
- Kraghandske
- Kraghandske
- EN standard:
- EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIMS), EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIMS), EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIMS), EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIMS), EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIMS), EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIMS), EN ISO 374-5:2016