ContactUsLinkComponent
Renrumshandskar, nitril, Nitrilite® 93-401
Renrumshandskar, nitril, Nitrilite® 93-401
Leverantör:  Ansell
Certifikat
undefined
Renrumshandskar, nitril, Nitrilite® 93-401
Leverantör:  Ansell
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 112-3481
  • 112-3482
  • 112-3480
  • 112-3479
  • 112-3478
  • ANSE93-401/5-5.5
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Latex/latexfri:
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Pudrad/puderfri:
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Renrumsklass:
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • Kragmodell:
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • EN standard:
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • Antistatisk:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifikationer
Relaterad information