ContactUsLinkComponent
Cleanroom gloves, nitrile, sterile, BioClean Excell™
 :  NITRITEX
undefined
Cleanroom gloves, nitrile, sterile, BioClean Excell™
 :  NITRITEX
  • Catalog No:
  • 112-1340
  • 112-1339
  • 112-1334
  • 112-1324
  • 112-1320
  • 112-1348
  • 112-1347
  • 112-1341
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Pudrad/puderfri:
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Renrumsklass:
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • Kragmodell:
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Krage, tjocklek:
  • 0,11 mm (4,33 mil)
  • 0,11 mm (4,33 mil)
  • 0,11 mm (4,33 mil)
  • 0,11 mm (4,33 mil)
  • 0,11 mm (4,33 mil)
  • 0,11 mm (4,33 mil)
  • 0,11 mm (4,33 mil)
  • 0,11 mm (4,33 mil)
  • Finger, tjocklek:
  • 0,17 mm (6,69 mil)
  • 0,17 mm (6,69 mil)
  • 0,17 mm (6,69 mil)
  • 0,17 mm (6,69 mil)
  • 0,17 mm (6,69 mil)
  • 0,17 mm (6,69 mil)
  • 0,17 mm (6,69 mil)
  • 0,17 mm (6,69 mil)
  • Handflata, tjocklek:
  • 0,14 mm (5,51 mil)
  • 0,14 mm (5,51 mil)
  • 0,14 mm (5,51 mil)
  • 0,14 mm (5,51 mil)
  • 0,14 mm (5,51 mil)
  • 0,14 mm (5,51 mil)
  • 0,14 mm (5,51 mil)
  • 0,14 mm (5,51 mil)
  • EN standard:
  • EN 455, EN 374 Type B
  • EN 455, EN 374 Type B
  • EN 455, EN 374 Type B
  • EN 455, EN 374 Type B
  • EN 455, EN 374 Type B
  • EN 455, EN 374 Type B
  • EN 455, EN 374 Type B
  • EN 455, EN 374 Type B