Handskar, nitril, VersaTouch™ 92-465 / 92-471 / 92-481
Supplier: Ansell
Certificates
About this item
Tillverkade i en innovativ nitrilprodukt som ger enastående kemiska och mekaniska egenskaper, komfort och smidighet. Lämpliga för kontakt med alla feta livsmedel.
- Enastående mostånd mot djurfetter jämfört med PVC eller naturgummi
- Den blå färgen ökar synbarheten vid livsmedelshantering
- Greppmönster på fingertopparna
- Säkra för både livsmedel och personalens händer
- Latexfria, puderfria
Colour: Light or dark blue
Length: 240 or 300 mm
Thickness: 0,10 mm
EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, kat. III; AQL 1,5
Food contact approved
Food contact approved
Specifications
- Catalog No:
- 112-1959
- 112-1965
- 112-1966
- 112-1957
- 112-1955
- 112-1956
- 112-1968
- 112-1958
- 112-1970
- 112-1960
- Modell:
- 481
- 481
- 481
- 465
- 465
- 465
- 471
- 465
- 471
- 481
- Ej handspecifika/handspecifika:
- Ej handspecifika
- Ej handspecifika
- Ej handspecifika
- Ej handspecifika
- Ej handspecifika
- Ej handspecifika
- Ej handspecifika
- Ej handspecifika
- Ej handspecifika
- Ej handspecifika
- Engångs/Återanvändbar:
- Engångs
- Engångs
- Engångs
- Engångs
- Engångs
- Engångs
- Engångs
- Engångs
- Engångs
- Engångs
- Pudrad/puderfri:
- Puderfria
- Puderfria
- Puderfria
- Puderfria
- Puderfria
- Puderfria
- Puderfria
- Puderfria
- Puderfria
- Puderfria
- Kragmodell:
- Med rullad kant
- Med rullad kant
- Med rullad kant
- Med rullad kant
- Med rullad kant
- Med rullad kant
- Med rullad kant
- Med rullad kant
- Med rullad kant
- Med rullad kant
- EN standard:
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- Godkända för livsmedelskontakt:
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +