Examination gloves, nitrile, Micro-Touch® Nitra-Tex™ and Nitra-Tex™ EP™
NitraTex® gloves are ideal for use in daily examinations and laboratory work in doctors' surgeries, laboratories and hospitals. At 300 mm, Micro-Touch® Nitra-Tex™ EP™ offers additional length for extra protection.
- Non sterile, powder-free, micro-textured finish
- 100% nitrile formulation: free from latex proteins, preventing type I (latex allergy) and type IV allergies
- Strong resistance level to a large number of chemical products, including cytostatics
- Better puncture resistance than vinyl and most latex gloves
- Thermoelastic material fits any hand perfectly
- Suitable for food contact (EC regulation 1935/2004)
: EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421, Cat. III
Food contact approved
Food contact approved
- Catalog No:
- 112-1854
- 112-1847
- 112-1846
- 112-1848
- 112-1843
- 112-1845
- 112-1844
- 112-1850
- 112-1849
- 112-1853
- Modell:
- Nitra-Tex™ EP™
- Nitra-Tex™
- Nitra-Tex™
- Nitra-Tex™ EP™
- Nitra-Tex™
- Nitra-Tex™
- Nitra-Tex™
- Nitra-Tex™ EP™
- Nitra-Tex™ EP™
- Nitra-Tex™ EP™
- Ej handspecifika/handspecifika:
- Ej handspecifika
- Ej handspecifika
- Ej handspecifika
- Ej handspecifika
- Ej handspecifika
- Ej handspecifika
- Ej handspecifika
- Ej handspecifika
- Ej handspecifika
- Ej handspecifika
- Engångs/Återanvändbar:
- Engångs
- Engångs
- Engångs
- Engångs
- Engångs
- Engångs
- Engångs
- Engångs
- Engångs
- Engångs
- Latex/latexfri:
- Latexfria
- Latexfria
- Latexfria
- Latexfria
- Latexfria
- Latexfria
- Latexfria
- Latexfria
- Latexfria
- Latexfria
- Pudrad/puderfri:
- Puderfria
- Puderfria
- Puderfria
- Puderfria
- Puderfria
- Puderfria
- Puderfria
- Puderfria
- Puderfria
- Puderfria
- Yta:
- Textured
- Textured
- Textured
- Textured
- Textured
- Textured
- Textured
- Textured
- Textured
- Textured
- Kragmodell:
- Med rullad kant
- Med rullad kant
- Med rullad kant
- Med rullad kant
- Med rullad kant
- Med rullad kant
- Med rullad kant
- Med rullad kant
- Med rullad kant
- Med rullad kant
- EN standard:
- EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
- EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
- EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
- EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
- EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
- EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
- EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
- EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
- EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
- EN 455 (1-4), EN 374-1 Type B (KPT), EN 374-5, EN 421
- Godkända för livsmedelskontakt:
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +