ContactUsLinkComponent
Handskar, latex, Kimtech™ PFE-Xtra*
Handskar, latex, Kimtech™ PFE-Xtra*
Supplier:  KIMBERLY CLARK
Certificates
undefined
Handskar, latex, Kimtech™ PFE-Xtra*
Supplier:  KIMBERLY CLARK
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-1772
  • 112-1771
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Engångs
  • Engångs
  • Pudrad/puderfri:
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Kragmodell:
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Krage, tjocklek:
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • Finger, tjocklek:
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • Handflata, tjocklek:
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • EN standard:
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
Specifications
Related Information