ContactUsLinkComponent
Latex gloves, Semperclean MC
Latex gloves, Semperclean MC
Leverantör:  SEMPERIT TECHN PROD
Certifikat
undefined
Latex gloves, Semperclean MC
Leverantör:  SEMPERIT TECHN PROD
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 112-5700
  • 112-3131
  • 112-5701
  • 112-3130
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Pudrad/puderfri:
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Kragmodell:
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • EN standard:
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
Specifikationer
Relaterad information