Renrumshandskar, latex, sterila, Kimtech™ G3
These hand-specific gloves with beaded cuffs are specially washed to control particle levels.
- Sterile, powder-free
- Low protein and low endotoxin levels
- Textured, non-slip surface provides exceptional wet/dry grip without compromising tactile sensitivity
- Tapered, beaded cuff reduces roll down, makes donning easier, enhances cuff strength, and forms a better seal on garments
- Sterilised by gamma irradiation
Lämpliga för användning i 1, ISO 3 eller M1,5 renrum.
Length: 300 mm
: PPE Cat III (EU) 2016/425; EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS); AQL 1.5
: Varje par är dubbelförpackat i en innerförpackning i en ficka, 20 fickor per påse, 10 påsar per låda (200 par).
- Catalog No:
- 112-0491
- 112-4830
- Ej handspecifika/handspecifika:
- Handspecifika
- Handspecifika
- Engångs/Återanvändbar:
- Engångs
- Engångs
- Pudrad/puderfri:
- Puderfria
- Puderfria
- Renrumsklass:
- 1/ISO 3
- 1/ISO 3
- Kragmodell:
- Med rullad kant
- Med rullad kant
- Krage, tjocklek:
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- Finger, tjocklek:
- 0,22 mm
- 0,22 mm
- Handflata, tjocklek:
- 0,20 mm
- 0,20 mm
- EN standard:
- EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)