ContactUsLinkComponent
Operationshandskar, latex, Gammex® Latex
Operationshandskar, latex, Gammex® Latex
Certificates
undefined
Operationshandskar, latex, Gammex® Latex
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • ANSM330048085
  • ANSM330048090
  • ANSM330048080
  • ANSM330048065
  • ANSM330048095
  • ANSM330048060
  • ANSM330048055
  • ANSM330048070
  • ANSM330048075
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Pudrad/puderfri:
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Yta:
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Kragmodell:
  • Rak
  • Rak
  • Rak
  • Rak
  • Rak
  • Rak
  • Rak
  • Rak
  • Rak
  • Krage, tjocklek:
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • Finger, tjocklek:
  • 0,44 mm
  • 0,44 mm
  • 0,44 mm
  • 0,44 mm
  • 0,44 mm
  • 0,44 mm
  • 0,44 mm
  • 0,44 mm
  • 0,44 mm
  • Handflata, tjocklek:
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • EN standard:
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1
Specifications