Filtertratt, parabolformad
Katalog # 516-8930
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Specifikationer
- Kapacitet:1000 ml
- Material:Rostfritt stål
- Förp.:1
- För filter, diam.:47 mm
Specifikationer
Om denna produkt
Rostfritt stål, autoklaverbar.
För vakuumfiltrering av stora volymer mikrobiologiska prover, oljor och lösningsmedel. Bajonettförsegling utan O-ring.
Filtreringsyta: 9,6 cm².
Total Ø×L: 37×221 mm.
Caution: OBS! rekommenderas ej för användning med flyktiga vätskor eller höggradigt renade bränslen eftersom den statiska urladdningen kan ge upphov till explosion.