Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtertratt
Filtertratt
50 - 100 ml, Rostfritt stål, 47 - 50 mm
Katalog # 516-8929
Filtertratt
Katalog # 516-8929
Filtertratt
Filtertratt
50 - 100 ml, Rostfritt stål, 47 - 50 mm
Price
23 575,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rostfritt stål, autoklaverbar.
För vakuumfiltrering, kemikalieresistent och lätt att montera.
Filtreringsyta: 9,6 cm²
Ø×H: 66×163 mm
Varning: OBS! rekommenderas ej för användning med flyktiga vätskor eller höggradigt renade bränslen då den statiska urladdningen kan ge upphov till explosion.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    50 - 100 ml
  • Material:
    Rostfritt stål
  • Seq:
    02
  • För filter, diam.:
    47 - 50 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Funnel, 300 ml, no flask; replacement support screen for 4221-N
    Funnel, 300 ml, no flask; replacement support screen for 4221-N
    516-9190
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 600,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Fritted glass support base with sidearm
    Fritted glass support base with sidearm
    516-8922
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 6 575,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Fritted glass support base with No. 8 silicone stopper
    Fritted glass support base with No. 8 silicone stopper
    516-7567
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 3 325,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass funnel, 300 ml for membrane filter funnel 47 mm Ø
    Glass funnel, 300 ml for membrane filter funnel 47 mm Ø
    516-7564
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 2 825,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass funnel, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    Glass funnel, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    516-7565
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 3 350,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass flask, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    Glass flask, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    516-8923
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 3 725,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass flask, 4 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    Glass flask, 4 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    516-7566
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 6 175,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Aluminium clamp, anodised
    Aluminium clamp, anodised
    516-9194
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 3 450,00 kr