Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner funnels, Quickfit®
Büchner funnels, Quickfit®
Leverantör:   SciLabware
Büchner funnels, Quickfit®
Leverantör:  SciLabware
Certificates
Büchner funnels, Quickfit®
Büchner funnels, Quickfit®
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With sintered glass disc and integral ground glass cone.
Product Family Options
Produktinformation
  • Platt Ø
    Kapacitet
    Porositet
    Kärna
    Tillgänglighet
    Price
  • 55 mm
    3
    24/29 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 225,00 kr
    1 225,00 kr
    1 * 1 Items
       1 225,00 kr
  • 65 mm
    3
    19/26 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 250,00 kr
    1 250,00 kr
    1 * 1 Items
       1 250,00 kr
  • 90 mm
    105 ml
    3
    24/29 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 475,00 kr
    1 475,00 kr
    1 * 1 Items
       1 475,00 kr