Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner funnels, Hartley pattern
Büchner funnels, Hartley pattern
Leverantör:   DIXON SCIENTIFIC
Büchner funnels, Hartley pattern
Leverantör:  DIXON SCIENTIFIC
Certificates
Büchner funnels, Hartley pattern
Büchner funnels, Hartley pattern
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Top and base: Borosilicate glass with support plate.
  • Available with choice of perforated disc material
  • Complete with three PE coated clips
  • Available for 4 filter sizes
Three piece construction.
Product Family Options
With PTFE disc
Produktinformation
  • För filter, diam.
    Tillgänglighet
    Price
  • 70 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 950,00 kr
    3 950,00 kr
    1 * 1 Items
       3 950,00 kr
  • 90 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5 025,00 kr
    5 025,00 kr
    1 * 1 Items
       5 025,00 kr
  • 125 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8 675,00 kr
    8 675,00 kr
    1 * 1 Items
       8 675,00 kr