Filtrertratt, för små volymer, VitraPOR®
Supplier: ROBU GLASFILTER
Certificates
About this item
Borsilikatglas 3,3.
- For filtration of very small volumes
- Excellent temperature resistance
Med integrerad glasfilterplatta.
Borsilikatglas 3,3.
Med integrerad glasfilterplatta.