Tratt med kort rör
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Certificates
About this item
Borosilikatglas 3.3.
- Bra kemiska och fysikaliska egenskaper
- Passar inte för applikationer med hög termisk belastning
- Snabb och lätt att rengöra
Med släta innerväggar.
Certifications: DIN ISO 4798