Tratt med kort rör, Nalgene®
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Certificates
About this item
LDPE, transparent.
- Hög kemikalieresistens
- De större modellerna har yttre räfflor för bättre luftutsläpp samt upphängningsögla
- Idealisk för filtrering under delvakuum
Med släta inre väggar. Mycket stabil konstruktion.
Specifications
- Catalog No:
- 221-0097
- 221-0098
- 221-0096
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)