Tratt med långt skaft
Leverantör: SciLabware
Certifikat
Om denna produkt
PYREX®, borosilicate glass
- Hög kemikalieresistens
- Hög temperaturtålighet
- Hög resistens mot temperaturförändringar
With smooth internal walls. Cone angle 60°.
PYREX®, borosilicate glass
With smooth internal walls. Cone angle 60°.