Funnels, industrial, Azlon®
Leverantör: SciLabware
Certifikat
Om denna produkt
HDPE, translucent.
- Good chemical and temperature resistance
- Robust, rigid design
- Feature straight sided upper position to prevent spillage
Släta inre väggar. Robust och kraftig. Universell tratt för en rad olika applikationer. Upphängningsögla för enkel förvaring.