Tratt, mikro
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Gå till:
Om denna produkt
PP
- Hög kemikalieresistens
- Autoklaverbar vid 121 °C
Idealisk för att fylla byretter och små flaskor.
3 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
PP
- Hög kemikalieresistens
- Autoklaverbar vid 121 °C
Idealisk för att fylla byretter och små flaskor.
Product Family Options