Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps with guide pin
Forceps with guide pin
Leverantör:   BOCHEM
Forceps with guide pin
Leverantör:  BOCHEM
Certificates
Forceps with guide pin
Forceps with guide pin
3 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Stainless steel, PTFE coating.
  • Anti-magnetic
  • Very good chemical and thermal resistance
  • Smooth surface prevents contamination and facilitates cleaning
Product Family Options
Produktinformation
  • Typ
    Längd
    Tillgänglighet
    Price
  • Spits, met geleidingsstift
    115 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Items
       415,00 kr
  • Spits, met geleidingsstift
    130 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 415,00 kr
    415,00 kr
    1 * 1 Items
       415,00 kr
  • Spits, met geleidingsstift
    145 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 425,00 kr
    425,00 kr
    1 * 1 Items
       425,00 kr