Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
0,00 kr
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Sweden
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
Pincetter
Pincett för täckglas
Pincett för täckglas
:
RSG
Pincett för täckglas
:
RSG
Rostfritt stål.
För enkel, säker hantering av täckglas
Kan även användas till annan laboratorieutrustning, t. ex. filter
Lätt att rengöra