Orders LinkContactUsLinkComponent
Weighing forceps
Vägningspincett, 90 mm
Katalog # 232-0061
Leverantör:   BOCHEM
Weighing forceps
Katalog # 232-0061
Leverantör:  BOCHEM
Weighing forceps
Weighing forceps
Vägningspincett, 90 mm
Price
140,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, antimagnetic, with plastic tips.
  • Ideal for picking up and handling precision weights
  • Max. temperature 145 °C
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Vägningspincett
  • Längd:
    90 mm