Flödesindikator
Röd/genomskinlig, 102×14×52 mm, SAN, 6,5 - 10 mm, Flödesindikator
229-0576
: KARTELL
Flödesindikator tillverkad av styren-akrylnitril (SAN) som ger en klar visuell indikation om flödet, då kulans rotationshastighet är proportionell mot flödeshastigheten.
- För vätskeflöden från 50 ml/min i horisontell position och 140 ml/min i vertikal position.
- Minsta luftflöde 3 l/min i horisontell position och 8 l/min i vertikal position
Connector o.d.: 6.5 - 10 mm
W×D×H (mm): 102×14×52
: Får inte användas med frätande vätskor eller över 50 °C.
- Färg:Röd/genomskinlig
- Beskrivning:Flödesindikator
- Mått:102×14×52 mm
- Material:SAN
- Rör, diam:6,5 - 10 mm
- Cat. No.:229-0576
- Utgångar:Barbed