Flödesindikator
SAN, 6 - 11 mm, Flödesindikator
Catalog # 229-0577
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
Flödesindikator tillverkad av styren-akrylnitril (SAN) som ger en klar visuell indikation om flödet, då skovelhjulets rotationshastighet är proportionell mot flödeshastigheten.
- För vätskeflöden ner till 5 ml/sek
- Högsta rekommenderade flödeshastighet upp till 95 ml/sek och högsta tryck 2 bar
Connector o.d.: 6.5 - 11 mm
W×D×H (mm): 90×15×40
Caution: Får inte användas med frätande vätskor eller över 85 °C
Kan användas med gaser.
Specifications
- Beskrivning:Flödesindikator
- Material:SAN
- Rör, diam:6 - 11 mm
- Cat. No.:229-0577
- Utgångar:Barbed