ContactUsLinkComponent
Mätkolv, klass A
Mätkolv, klass A
  612-3807
 :  VITLAB
undefined
Mätkolv, klass A
  612-3807
 :  VITLAB
  • NS:
    24/29
  • Kapacitet:
    1000 ml
  • Seq:
    06
  • Förp.:
    1
  • Tolerans:
    0,40 ± ml
PMP, (TPX®) genomskinlig, med PP-propp.
  • Individuellt kalibrerad ringmarkering
  • Präglat batchnummer
  • Med certifikat
DIN EN ISO 1042
 : DIN EN ISO 1042