Orders LinkContactUsLinkComponent
Uppsamlingskolv
Leverantör:   Lenz Laborglas
Uppsamlingskolv
Leverantör:  Lenz Laborglas
Certificates
Uppsamlingskolv
12 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, klar eller plastbelagd.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
Spherical joint KS 35/20, centred, suitable for all rotary evaporators.
Product Family Options
Uncoated
Produktinformation
  • Kapacitet
    Hylsa
    Tillgänglighet
    Price
  • 100 ml
    KS 35/20
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 000,00 kr
    1 000,00 kr
    1 * 1 Items
       1 000,00 kr
  • 250 ml
    KS 35/20
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 050,00 kr
    1 050,00 kr
    1 * 1 Items
       1 050,00 kr
  • 500 ml
    KS 35/20
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 150,00 kr
    1 150,00 kr
    1 * 1 Items
       1 150,00 kr
  • 1000 ml
    KS 35/20
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 375,00 kr
    1 375,00 kr
    1 * 1 Items
       1 375,00 kr
  • 2000 ml
    KS 35/20
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 975,00 kr
    1 975,00 kr
    1 * 1 Items
       1 975,00 kr
Plastöverdragen
Produktinformation
  • Kapacitet
    Hylsa
    Tillgänglighet
    Price
  • 100 ml
    KS 35/20
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 125,00 kr
    2 125,00 kr
    1 * 1 Items
       2 125,00 kr
  • 250 ml
    KS 35/20
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 175,00 kr
    2 175,00 kr
    1 * 1 Items
       2 175,00 kr
  • 500 ml
    KS 35/20
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 425,00 kr
    2 425,00 kr
    1 * 1 Items
       2 425,00 kr
  • 1000 ml
    KS 35/20
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 650,00 kr
    2 650,00 kr
    1 * 1 Items
       2 650,00 kr
  • 2000 ml
    KS 35/20
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 525,00 kr
    3 525,00 kr
    1 * 1 Items
       3 525,00 kr
  • 3000 ml
    KS 35/20
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4 900,00 kr
    4 900,00 kr
    1 * 1 Items
       4 900,00 kr
  • 4000 ml
    KS 35/20
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5 175,00 kr
    5 175,00 kr
    1 * 1 Items
       5 175,00 kr