Rundkolv, med NS-slipning
Leverantör: VITLAB
Certifikat
Om denna produkt
PFA, genomskinlig.
- Hög kemikalieresistens
- Tål temperaturer från –270 till +250 °C
- Autoklaverbar
Kan även användas som säkerhetskolv för rotationsindunstare.
PFA, genomskinlig.
Kan även användas som säkerhetskolv för rotationsindunstare.