ContactUsLinkComponent
Förslutning till sondinsats, Nalgene®
Förslutning till sondinsats, Nalgene®
Katalog # 734-5053
   Low Manufacturing Impact
undefined
Förslutning till sondinsats, Nalgene®
Katalog # 734-5053
   Low Manufacturing Impact
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Förslutning till sondinsats, PP
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
  • Förp.:
    2
  • Miljöcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
Specifikationer
Om denna produkt
PP, vit med silikonförsegling.
  • Seal separates environment from inside of vessel and prevents contamination when using a probe
  • Thermal resistance from −135 to +135 °C
  • For Nalgene® 1 and 12 L fermenters
For use and insertion of 7 to 14 mm diameter probes into Nalgene® 1 and 12 L fermenters.