Flaska, fyrkantig, Breed-Demeter, DURAN®
Katalog # 391-0690
Leverantör: DWK Life Sciences
Specifikationer
- Kapacitet:180 ml
- B×D×H:48×48×148 mm
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
- Hög kemikalieresistens
- Hög temperaturtålighet
- Hög resistens mot temperaturförändringar
För cell- och vävnadsodling.