Erlenmeyerkolv, bafflad, engångs, med skruvlock, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
PETG, Genomskinlig, med HDPE-skruvlock.
- Spillsäkert HDPE-skruvlock kan öppnas delvis för ventilering om det vrids ett kvarts varv
- Individuellt förpackad vilket underlättar förvaring och hantering
- Minskad risk för krosskontaminering
Steril Erlenmeyerkolv, engångs. Idealisk för användning med skakapparater, för suspensionsodlingar, samt för tillverkning eller förvaring av media. Gradering för ungefärlig avläsning av innehållet.
Specifikationer
- Catalog No:
- 214-1928
- 214-1927
- 214-0142
- 214-0141
- 214-0140
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement