Erlenmeyerkolv, vid hals, med skruvlock, Nalgene®
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Certificates
About this item
PC, genomskinlig, med skruvlock i PP.
- Robust, mycket säkrare än glaskolvar vid användning med skakapparater
- Kolv och lock är autoklaverbara Upprepad autoklavering kan dock försämra både kolvens mekaniska styrka och dess klarhet
- Skruvlocket har inga extra packningar
Utmärkt för tillverkning och förvaring av näringsmedia och för odling.
Specifications
- Catalog No:
- 214-7204
- 214-7203
- 214-7202
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:
- NAR Certificate of Retirement
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- NAR Certificate of Retirement