Orders LinkContactUsLinkComponent
Cellodlingsflaskor, Corning® Primaria™
Cellodlingsflaskor, Corning® Primaria™
 :   Corning
Cellodlingsflaskor, Corning® Primaria™
 :  Corning
Cellodlingsflaskor, Corning® Primaria™
Cellodlingsflaskor, Corning® Primaria™
PS, vävnadskulturbehandlad, steril, icke-pyrogen.
  • Unik ytkemi med kväveinnehållande vävnadsodling förbättrar vidfästning, spridning och tillväxt för många primärceller och cellinjer
  • De ventilerade locken innehåller ett hydrofobt membran på 0,2 µm
  • Optiskt klar och ingen speciell förvaring krävs
  • Praktisk och fliköppnad medicinsk förpackning
Den komplexa ytan på Corning® Primaria™-produkterna är homogen och stabil och används för att förbättra vidhäftning och differentiering av en rad celltyper. Ytkemin på Corning® Primaria™-produkterna är godkänd av Electron Scanning for Chemical Analysis (ESCA).
Obs! Odlingsytan och kapaciteten är nominella.
Documents
Product Family Options
  • Kapacitet
    Odlingsyta
    Stängningsstorlek
    Hals
  • 50 ml
    25 cm²
    Ventilerat lock
    vinklad
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 3 600,00 kr
    3 600,00 kr
    1 * 100 Items
       3 600,00 kr
  • 50 ml
    25 cm²
    proppförslutning
    vinklad
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 7 200,00 kr
    7 200,00 kr
    1 * 200 Items
       7 200,00 kr
  • 250 ml
    75 cm²
    Ventilerat lock
    Straight
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 7 000,00 kr
    7 000,00 kr
    1 * 100 Items
       7 000,00 kr
  • 250 ml
    75 cm²
    proppförslutning
    Straight
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 7 000,00 kr
    7 000,00 kr
    1 * 100 Items
       7 000,00 kr