Cellodlingsflaskor, Falcon®
Om denna produkt
PS, cellodlingsbehandlad, steril, pyrogenfri.
- Lättläst, tryckt volymetrisk gradering och skrivyta
- Ventilerat lock med ett 0,2 µm hydrofobiskt membran
- Praktisk, lättöppnad, 'medical-style' förpackning garanterar att kärlets sterilitet bevaras
Vakuum-gasplasmacellodlingsbehandling garanterar konsekvent cellvidhäftning, spridning och tillväxt.
Barcoded (robotics/automation compatible).
: Obs: odlingsytan och kapaciteten är nominell.
18 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
PS, cellodlingsbehandlad, steril, pyrogenfri.
- Lättläst, tryckt volymetrisk gradering och skrivyta
- Ventilerat lock med ett 0,2 µm hydrofobiskt membran
- Praktisk, lättöppnad, 'medical-style' förpackning garanterar att kärlets sterilitet bevaras
Vakuum-gasplasmacellodlingsbehandling garanterar konsekvent cellvidhäftning, spridning och tillväxt.
Barcoded (robotics/automation compatible).
: Obs: odlingsytan och kapaciteten är nominell.
Product Family Options
Not Treated
Produktinformation
TC-Treated
Produktinformation
- KapacitetOdlingsytaStängningsstorlekHalsTillgänglighetPrice
- 25 ml12,5 cm²proppförslutningvinkladLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 Items1 * 100 Items - 3 075,00 kr3 075,00 kr1 * 100 Items3 075,00 kr
- 25 ml12,5 cm²Ventilerat lockvinkladLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 Items1 * 100 Items - 3 550,00 kr3 550,00 kr1 * 100 Items3 550,00 kr
- 50 ml25 cm²proppförslutningvinkladLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 200 Items1 * 200 Items - 2 675,00 kr2 675,00 kr1 * 200 Items2 675,00 kr
- 50 ml25 cm²Ventilerat lockvinkladLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 Items1 * 100 Items - 1 500,00 kr1 500,00 kr1 * 100 Items1 500,00 kr
- 70 ml25 cm²proppförslutningsnedställdLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 200 Items1 * 200 Items - 4 275,00 kr4 275,00 kr1 * 200 Items4 275,00 kr
- 70 ml25 cm²proppförslutningvinkladLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 200 Items1 * 200 Items - 4 175,00 kr4 175,00 kr1 * 200 Items4 175,00 kr
- 70 ml25 cm²Ventilerat lockvinkladLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 Items1 * 100 Items - 1 925,00 kr1 925,00 kr1 * 100 Items1 925,00 kr
- 250 ml75 cm²proppförslutningrakLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 Items1 * 100 Items - 2 975,00 kr2 975,00 kr1 * 100 Items2 975,00 kr
- 250 ml75 cm²Ventilerat lockrakLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 Items1 * 100 Items - 3 225,00 kr3 225,00 kr1 * 100 Items3 225,00 kr
- 250 ml75 cm²proppförslutningvinkladLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 60 Items1 675,00 kr
- 250 ml75 cm²Ventilerat lockvinkladLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 60 Items1 950,00 kr
- 600 ml150 cm²proppförslutningvinkladLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 40 Items3 000,00 kr
- 600 ml150 cm²Ventilerat lockvinkladLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 40 Items2 475,00 kr
- 750 ml175 cm²proppförslutningrakLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 40 Items1 950,00 kr
- 750 ml175 cm²Ventilerat lockrakLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 40 Items2 125,00 kr
- 800 ml225 cm²Ventilerat lockvinkladLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 30 Items3 200,00 kr
- 800 ml225 cm²proppförslutningvinkladLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 30 Items2 550,00 kr
Caps