Orders LinkContactUsLinkComponent
Luftfilter, Vacushield™
Luftfilter, Vacushield™
0,2 µm, 19,6 cm², 50 mm
Catalog # 514-4115
Luftfilter, Vacushield™
Catalog # 514-4115
Luftfilter, Vacushield™
Luftfilter, Vacushield™
0,2 µm, 19,6 cm², 50 mm
Price
1 625,00 kr
Log in for availability
1 * 3 Items
Product Details & Documents
Skyddar ventiler och pumpkomponenter från skador på grund av vätskor. Skyddar laboratoriepersonal från potentiella biologiska faror, luftburna och aerosolföroreningar.
Membran av hydrofob PTFE och filterhus av PP
Aerosolretention: 99,97% av 0,3 µm DOP-partiklar vid 32 L/min/100 cm²
Specifications
  • Ø:
    50 mm
  • Filteryta:
    19,6 cm²
  • Porstorlek:
    0,2 µm
  • Seq:
    01
  • Luftflöde:
    8 L/min (0,2 bar)
  • Cat. No.:
    514-4115
  • Inlopp/utlopp:
    för slang diam 6,4 - 12,7 mm
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Max. tryck:
    1 bar