Orders LinkContactUsLinkComponent
Luftfilter, AcroVent®
0,2 µm, 19,6 cm²
  514-4108
Luftfilter, AcroVent®
  514-4108
Luftfilter, AcroVent®
Luftfilter, AcroVent®
0,2 µm, 19,6 cm²
2 225,00 kr
1 * 10 Items
Ekonomisk engångsenhet som minskar riskerna för kontaminering. Idealisk för gasledningar för CO₂-inkubatorer.
Membran av hydrofob  PTFE och filterhus av PP.
  • Filteryta:
    19,6 cm²
  • Porstorlek:
    0,2 µm
  • Luftflöde:
    8 L/min (0,2 bar)
  • Cat. No.:
    514-4108
  • Inlopp/utlopp:
    slanganslutning med diam 6,4 - 12,7 mm
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Max. tryck:
    4,1 bar