ContactUsLinkComponent
Membranfilter
Membranfilter
  516-8912
undefined
Membranfilter
  516-8912
  • Ø:
    47 mm
  • Porstorlek:
    2,00 µm
  • Typ:
    Teflo
  • Seq:
    04
  • Tjocklek:
    46 µm
  • Luftflöde:
    53 l/min/cm² (0,7 bar)
  • Förp.:
    50
Starka, kemikalietåliga membran för övervakning och provtagning av luft i aggressiva miljöer.
  • För gravimetriska bestämningar med låg tareringsmassa
  • Idealiska för filtrering av gas och/eller organiska lösningsmedel
  • Membran med stöd har en längre hållbarhet när de används i aggressiva testmiljöer eller för övervakning av frätande aerosoler
Teflo membran: PTFE med stöd av PMP. Typisk aerosolretention: 1 och 2 µm: 99,99%; 3 µm: 99,79%.
TF (PTFE) membrane: PTFE med stöd av PP.
Typical aerosol retention: 0,5; 1 and 2 µm: 99,99%