ContactUsLinkComponent
Pressure filtration holder, stainless steel, 200 ml
Pressure filtration holder, stainless steel, 200 ml
Catalog # 512-3420
Supplier:  Sartorius
undefined
Pressure filtration holder, stainless steel, 200 ml
Catalog # 512-3420
Supplier:  Sartorius
Specifications
  • För Ø:
    47 mm
  • Typ:
    16249
  • Kapacitet:
    200 ml
  • Material:
    Rostfritt stål
  • Seq:
    01
  • Max. operating pressure:
    10 bar
  • Filtreringsyta:
    13 cm²
  • Vikt:
    960 g
  • Förp.:
    1
Specifications
About this item
För filtrering av små volymer och kan kopplas direkt till en tryckkälla. För filtrering av upp till 5 liter lättfiltrerade lösningar (t.ex. buffertlösningar, lösningar för cellräknare och vävnadsodlingslösningar), den används i kombination med en trycktank.
  • Stor öppning för att göra det lätt att hälla i provet
  • Kan monteras på en trefot med hjälp av en stålstav som kan skruvas i
  • Med slangnipplar
For the filtration of small volumes the holder is connected directly to a pressure source. For the filtration of up to 5 litre volumes of relatively easily filtrable liquids (e.g. buffer solutions, solutions for cell counters and tissue culture solutions), it is used in combination with a pressure tank. Large filling opening to simplify addition of sample. Can be attached to a tripod and clamped down.
With hose nipples
Autoclavable at max. +134 °C
Max. pressure: 10 bar