ContactUsLinkComponent
Tryckfilterhållare
Tryckfilterhållare
Certificates
undefined
Tryckfilterhållare
Specifications
  • Catalog No:
  • 516-7504
  • 516-7505
  • Filtreringsyta:
  • 126 cm²
  • 587 cm²
  • Typ:
  • 142 mm
  • 293 mm
  • Max. operating pressure:
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • Vikt:
  • 7 kg
  • 17 kg
Specifications