Vakuumfiltreringssystem på flaska, utan membran, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
PS, återanvändbara vakuumfiltreringssystem på flaskan. För analytisk filtrering eller sterilfiltrering med vakuum eller tryck.
- Graderad behållare
- Två sidoarmar för slangar med en inre diameter på 6–8 mm
- Lock för steril förvaring av filtratet
Compatible with 47/50 mm membranes.
Delivery: Hållare och uppsamlare, filterplatta, steriliseringsplatta och lock.
Specifikationer
- Catalog No:
- 513-3003
- 513-3002
- 513-3001
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement