Vivaclear centrifugeringsfilter
Catalog # 516-0156
Supplier: Sartorius
Specifications
- Porstorlek:0,80 µm
- Förp.:100
Specifications
About this item
Vivaclear centrifugfilter är mikrofiltreringsenheter för engångsbrukför snabb och tillförlitlig rening/filtrering av biologiska prover i intervallet 100 till 500 µl. De kan användas i rotorer med fast vinkel, för 2,2 ml centrifugrör.
- Högflödes-polyetersulfonmembran
- Liten retentionsvolym (<5 µl)
- Snabb och reproducerbar
Användningsområden: Rening av prover innan de laddas på Vivapure proteinreningskolonner; avlägsnande av partiklar och fällningar; filtrering av plasma och serum; filtrering av celler och cellrester.