Extraktionshylsor, Munktell
Catalog # 537-4528
Supplier: Ahlstrom-Munksjö
Specifications
- Innerdiam.×H:33×80 mm
- Förp.:25
Specifications
About this item
Betyg ET/401, cellulosa.
För extraktion av organiska kombinationer från reaktionsblandningar, livsmedel, naturliga substanser, lack- och bindmedelsanalys av målarfärg, bestämning av damm- och tjärhalt i gaser.
Max. temperatur: 120 °C