Öronproppar med bygel, PerCap®
Katalog # 111-3581
Leverantör: HONEYWELL SAFETY
Specifikationer
- Färg:Svart/röd
- Beskrivning:Öronproppar med bygel
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Böjbar huvudbygel med mjuka skumgummiproppar och bekväm passform.
- Lösning vid tillfälliga behov av hörselskydd
- Låg vikt och böjbar
- Öronpropparna går enkelt ner i fickan när de inte används
SNR: 24 dB
EN 352-2
Certifications: EN 352-2
Delivery: Levereras med förvaringsask.