Hörselkåpa med ljudhantering, Impact™
Katalog # 111-0076
Leverantör: HONEYWELL SAFETY
Specifikationer
- Uppställning höjd:28 dB
- Färg:Svart/gul
- Beskrivning:Hörselkåpor Impact™ med bygel
- Förp.:1
- Vikt:339 g
Specifikationer
Om denna produkt
Impact gör att användaren kan höra viktig kommunikation - andra medarbetare, larm och varningssignaler, med hjälp av ljudförstärkning. Riktade mikrofoner ger naturlig, direkt hörsel. Impact omvandlas till passiva hörselkåpor när ljudnivån överstiger 82 dB.
- Med invändigt ventilerad hjässbygel som andas minimeras trycket på huvudet. Bra i varma/fuktiga miljöer
- Hjässbygeln klarar hårdhänt hantering i de tuffaste miljöer
- Höjdjusteringen klickas snabbt i läge och bibehålls under användningen
- Snäppsystemet för öronkuddarna gör dem enkla att byta ut
SNR: 28 dB
Vikt: 339 g (inkl. batterier)
Certifications: EN 352-1